Learn More
Fisherbrand™ Trichter aus Kalk-Natron-Glas mit kurzem Stiel
Aus Kalk-Natron-Glas. Fisherbrand™ Pulvertrichter mit kurzem Schaft aus Kalk-Natron-Glas neigen weniger zu Verstopfung beim Einfüllen von dickeren Substanzen.
Marke: Fisherbrand™ 00793101
Beschreibung
- Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas.
- Kurzstieltrichter
- Weniger Verklumpen bei dickeren Substanzen im Trichter
Spezifikation
30 mm | |
Kalknatronglas | |
30 mm |
6mm | |
Ideal für Filteranwendungen im Labor |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Trichter aus Kalk-Natron-Glas mit kurzem Stiel > Oben: 30 mm Durchmesser; Länge des Stiels: 30mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur