Learn More
Fisherbrand™ Trichter aus Kalk-Natron-Glas mit kurzem Stiel
Aus Kalk-Natron-Glas. Fisherbrand™ Pulvertrichter mit kurzem Schaft aus Kalk-Natron-Glas neigen weniger zu Verstopfung beim Einfüllen von dickeren Substanzen.
Marke:  Fisherbrand™ 00793111
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10082252
  • 402.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas.
  • Kurzstieltrichter
  • Weniger Verklumpen bei dickeren Substanzen im Trichter
Spezifikation
Spezifikation
120 mm
Kalknatronglas
Ideal für Filteranwendungen im Labor
17 mm
210 mm
120 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Trichter aus Kalk-Natron-Glas mit kurzem Stiel > Oben: 120 mm Durchmesser; Länge des Stiels: 120mm