Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen und Graduierung
Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen und Graduierungen eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um die Bestandteile einer Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte zu trennen.
110.00 CHF - 215.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Skala | Ja |
Enthält | Feste Glasstopfen und Schraubengewindehalterung |
Verbindungsnummer | 29/32 NS-Buchse |
Produkttyp | Trenntrichter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10018360
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04022070 |
1000 mL |
215.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10719501
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04022058 |
500 ml |
169.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10579571
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04022028 |
50 ml |
110.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zylindrische Form mit geradem Auslassrohr
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Mit Vollglasstopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Mit Skala
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Feste Glasstopfen und Schraubengewindehalterung | |
Trenntrichter |
Ja | |
29/32 NS-Buchse |