Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen und Graduierung
Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen und Graduierungen eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um die Bestandteile einer Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte zu trennen.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04022070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zylindrische Form mit geradem Auslassrohr
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Mit Vollglasstopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Mit Skala
Spezifikation
1000 mL | |
Ja | |
20mL. | |
Trenntrichter |
Borosilikatglas | |
Feste Glasstopfen und Schraubengewindehalterung | |
29/32 NS-Buchse |