Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Stopfen aus PTFE
Aus DURAN™ Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um die Bestandteile von eine Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte zu trennen.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04030170
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Ohne Skala, mit PTFE-Stopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Mit Beschriftungsschild
Spezifikation
1000 ml | |
29/32 NS | |
Polyethylen |
Borosilikatglas | |
6 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Stopfen aus PTFE > Fassungsvermögen: 1000 ml; Bohrung: 6 mm; 29/32 NS
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur