Learn More
Scientific Glass Labs™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Scientific Glass Labs™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas neigen weniger zu Verstopfung oder Klumpenbildung beim Einfüllen von Pulvern.
Marke:  Scientific Glass Labs™ FPH-240-070U
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12993591
  • 43.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Borosilikatglas.
  • Kurzstieltrichter
  • Weniger Verklumpen und Kristallisieren von pulverartigen Substanzen im Trichter
Spezifikation
Spezifikation
70 mm
16 mm
Borosilikatglas
25 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scientific Glass Labs™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas > AD Schaft:16 mm