Learn More
BRAND™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. BRAND™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas sind mit einem geschliffenen und feuerpolierten Rand versehen. Der kurze, breite Schaft eignet sich optimal für Pulver und andere gemahlene Stoffe.
9.74 CHF - 39.40 CHF
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10683392
|
BRAND™
146519 |
100 mm | 25 mm |
17.98 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10468562
|
BRAND™
146508 |
60 mm | 18 mm |
12.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10623592
|
BRAND™
146523 |
120 mm | 30 mm |
39.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10568211
|
BRAND™
146511 |
70 mm | 20 mm |
13.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10049970
|
BRAND™
146516 |
80 mm | 22 mm |
14.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10181531
|
BRAND™
146517 |
90 mm | 25 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas.
- Geschliffener und feuerpolierter oberer Rand
- Kurzer, breiter Schaft, optimal für Trichterpulver und andere gemahlene Materialien.
Spezifikation
Borosilikatglas |