Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit spitzem Boden
Für das sichere und zuverlässige Verschließen von Kolben, Flaschen, Röhrchen und anderen Laborgeräten. Die Lenz Laborglasinstrumente™ hohlen Stopfen mit spitzem Ende und sechseckigem Kopf bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01400012
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10769121
  • 18.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12252, Form C
  • In einer Auswahl an Konusgrößen lieferbar
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Hohl
Gewindegröße: 12/21 Kern NS
Hohler Stopfen
10/Packung
Borosilikatglas
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit spitzem Boden > Gewindegröße:12/21 Konus NS