Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit spitzem Boden
Für das sichere und zuverlässige Verschließen von Kolben, Flaschen, Röhrchen und anderen Laborgeräten. Die Lenz Laborglasinstrumente™ hohlen Stopfen mit spitzem Ende und sechseckigem Kopf bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01400010
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Gemäß DIN 12252, Form C
- In einer Auswahl an Konusgrößen lieferbar
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Specifications
Hohl | |
Gewindegröße: 10/19 Kern NS | |
Hohler Stopfen |
10/Packung | |
Borosilikatglas |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit spitzem Boden > Gewindegröße:10/19 Konus NS
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction