missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble Chase™ Einfache Chromatographiesäule aus Borosilikatglas
Marke: Kimble Chase™ 420530-0650
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung

Spezifikation
Ionenaustausch-Chromatographie | |
64 mm | |
Typ I | |
500 mm | |
Mit PTFE-Absperrhahnstopfen |
Je 1 | |
Allgemeine Chromatographiesäule | |
1608 mL | |
Borosilikatglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Kimble Chase™ Einfache Chromatographiesäule aus Borosilikatglas > Säulenkapazität: 1608 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur