Learn More
Petrischalen aus Natron-Kalk-Glas
Hochwertige Petrischale, mit Deckel.
15.85 CHF - 255.00 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
---|---|
Material | Natron-Kalk-Glas |
Form | Rund |
Typ | Petrischale |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16190741
|
Fisherbrand
2290/100X15 |
100 mm | 15 mm | N/A | ||||||
12921408
|
Fisherbrand
2290/100X15 |
100 mm | 15 mm |
164.00 CHF
18 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16120751
|
Fisherbrand
2290/60X12 |
60 mm | 12 mm | N/A | ||||||
12901408
|
Fisherbrand
2290/60X12 |
60 mm | 12 mm |
84.85 CHF
18 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16130751
|
Fisherbrand
2290/80X15 |
120 mm | 20 mm | N/A | ||||||
12931408
|
Fisherbrand
2290/120X20 |
120 mm | 20 mm |
255.00 CHF
18 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16110751
|
Fisherbrand
2290/150X25 |
150 mm | 25 mm | N/A | ||||||
12941408
|
Fisherbrand
2290/150X25 |
150 mm | 25 mm |
15.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12911408
|
Fisherbrand
2290/80X15 |
80 mm | 15 mm |
135.00 CHF
18 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Aus Natron-Kalk-Glas
- Deckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Inklusive Verschluss | |
Natron-Kalk-Glas | |
Rund | |
Petrischale |