Learn More
Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas sind konisch geformt und graduiert.
Marke: Fisherbrand™ FB33135OLD
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erlenmeyer, graduiert.
Spezifikation
ISO 1773 | |
2000 mL | |
280 mm | |
Ja | |
166 mm |
50 mm | |
Borosilikatglas | |
Konisch | |
Eng |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen: 2000mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur