Learn More
Fisherbrand™ Randloses Reagenzglas aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke
Aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke hergestellt. Fisherbrand™ randlose Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.
31.48 CHF - 75.13 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Menge | 100/Packung |
Eingefasst | Nein |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11912208
|
Fisherbrand™
FB63141 |
10 mm | 75 mm | N/A | |||||
11922208
|
Fisherbrand™
FB63142 |
12 mm | 75 mm | N/A | |||||
11942208
|
Fisherbrand™
FB63144 |
16 mm | 100 mm | N/A | |||||
11952208
|
Fisherbrand™
FB63145 |
16 mm | 125 mm | N/A | |||||
11972208
|
Fisherbrand™
FB63147 |
18 mm | 150 mm | N/A | |||||
12088099
|
Fisherbrand™
FB63146 |
16 mm | 150 mm |
62.08 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Merkmale: Randlose mitteldicke Wände
- Gütegrad: 3.3, Reagenzglas aus Borosilikatglas
- Entspricht: ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
Borosilikatglas | |
100/Packung | |
Nein |