missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Randloses Reagenzglas aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke
Aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke hergestellt. Fisherbrand™ randlose Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.
Marke: Fisherbrand™ FB63147
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Merkmale: Randlose mitteldicke Wände
- Gütegrad: 3.3, Reagenzglas aus Borosilikatglas
- Entspricht: ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
Borosilikatglas | |
Nein |
150 mm | |
100/Packung | |
18 mm |