Learn More
Rogo Sampaic™ Messbecher aus Glas
Marke:  Rogo Sampaic™ CBD024
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11774136
  • 153.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Spezifikation
Borosilikatglas
1.000 ml
110 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Messbecher aus Glas > Kapazität: 1000 ml