Learn More
Quickfit™ MARKHAM STILL
Die QuickFit™ Borosilikatglas Markham Destillationsbaugruppe wird für flüchtige Fettsäuretests verwendet und kann für eine große Anzahl von Destillationen in schneller Folge verwendet werden
Marke: Quickfit™ 46MC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht BS1428: Komponente B2
- Für eine große Zahl von Destillationen in schneller Folge
- Besteht aus Markham Destilliergehäuse, Liebig Kondensator und Verbindungsklemme
- Weiterhin mit Verdampfergefäß, das in einem Dampfmantel eingeschlossen ist
- Wenn der Dampf an eine geeignete Dampfversorgung angeschlossen wird, durchläuft er die Probe, um die Destillation zu fördern
- Wenn die Dampfzufuhr abgeschaltet wird, saugt das Gerät automatisch alle Rückstände im Gefäß ab und bereitet sich so auf die nächste Bestimmung vor
Spezifikation
Tests für flüchtige Fettsäuren | |
Markham-Destillationseinheit | |
Borosilikatglas | |
BS 1428: Komponente B2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ MARKHAM STILL > Kann verwendet werden mit: Für eine große Zahl von Destillationen in schneller Folge
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur