Learn More
Fisherbrand™ Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, randlos, dickwandig
Hergestellt aus Borosilikatglas und dickwandig für hohe Hitze- und Chemikalienbeständigkeit. Fisherbrand™ randlose Reagenzgläser mit dicker Wandstärke aus Borosilikatglas eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.
Marke:  Fisherbrand™ 90106164
38.60 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15862295
  • 110.00 CHF / 100 Stück
Outlet Corner
Aktionscode 24097 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stoffe und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und damit weitere Reaktionen auszulösen, ist für die tägliche Arbeit im Labor von großer Bedeutung. Für diese Arbeiten kommen verschiedenste Gefäße, Apparate und Geräte zum Einsatz. Reaktionskontrollen, Versuchsreihen und Vorproben werden aufgrund der geringen Substanzentnahme meist im Reagenzglas durchgeführt.
  • Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
  • Dickwandig und daher mechanisch sehr widerstandsfähig
  • Mit rundem Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 4142
150 mm
100/Packung
16 mm
17 mL
Borosilikatglas
Nein
1.8 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24097, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24097
    Gültig bis zum2025-06-16
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 19/05/2025 und dem 16/06/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, randlos, dickwandig > Abmessungen: Durchmesser 16 x H 150 mm