Learn More
Brand™ Hämozytometer-Abdeckgläser aus Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Norm DIN ISO 8255. BRAND™ Hämazytometer-Deckgläser aus Borosilikatglas unterscheiden sich von herkömmlichen Deckgläsern durch ihren glatten Boden und ihre geschliffene Oberfläche. CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
Marke:  Brand™ 723015
205.80 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10663972
  • 229.00 CHF / 100 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Borosilikatglas.
  • Konform mit Norm DIN ISO 8255.
  • CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
  • Brechungsindex ne = 1.52 ± 0.01,
  • Abbe-Zahl ve = 56.5 ± 0.5.
  • Flachheitstoleranz ± 3 μm.
  • Unterschiede zu gewöhnlichen Abdeckgläsern liegen im einfachen Schliff und der polierten Oberfläche.
  • 2 Abdeckgläser in einem Plastikbeutel, durch Papiertücher getrennt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hämacytometer-Deckglas
20 mm
0,4 mm
Borosilikatglas
26 mm
20 x 26 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Hämozytometer-Abdeckgläser aus Borosilikatglas > Länge:20mm