Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen
Die eingeprägten blauen Keramikgraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Fisherbrand™ Graduierte Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen sind eine zuverlässige Lösung für das Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
66.98 CHF - 238.00 CHF
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Class | B |
Skalenfarbe | Blau |
Material | Borosilikatglas |
Enthält | Stopfen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12055645
|
Fisherbrand™
FB55235 |
1000 ml | 10 ml | 470 mm |
238.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11903365
|
Fisherbrand™
FB55229 |
100 ml | 1 ml | 260 mm |
66.98 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12075645
|
Fisherbrand™
FB55231 |
250 ml | 2 ml | 335 mm |
99.80 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11884263
|
Fisherbrand™
F261/D/2 |
25 ml | 0.5 ml | N/A | |||||||
11708265
|
Fisherbrand™
FB55233 |
500 ml | 5 ml | 390 mm |
214.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12065645
|
Fisherbrand™
FB55227 |
50 ml | 1 ml | 200 mm |
68.50 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die eingeprägten blauen Keramikgraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Fisherbrand™ Graduierte Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen sind eine zuverlässige Lösung für das Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
- Merkmale: Robuster Sechskantfuß, blaue Keramikmarkierungen, große Auswahl an Kapazitäten
- Hexagonaler Stopfen: Robustes blaues Polypropylen eng sitzend zum Mischen
- Klasse B
- Entspricht: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Spezifikation
Hexagonal | |
Blau | |
Stopfen | |
Autoklavierbar |
B | |
Borosilikatglas | |
Blaue Keramik |