Learn More
Fisherbrand™ Universal einsetzbarer Homogenisator aus Borosilikatglas
Für den Einsatz in der Anfangsphase der Probenvorbereitung zum Zersetzen und Aufspalten einer Reihe von Materialien wie tierischem oder pflanzlichem Gewebe, Lebensmitteln und Erde. Fisherbrand™ Universal-Homogenisiermörser sind Gewebezerkleinerer aus langlebigem Borosilikatglas.
Marke:  Fisherbrand™ 22004F
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15361321
  • 89.65 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
  • Zur Verwendung mit Fisherbrand Homogenisierstößeln aus Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
0.152 – 0.254 mm
30 ml
Homogenisatoren
250 mm
Ja
Borosilikatglas
105 mm
Glas
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal einsetzbarer Homogenisator aus Borosilikatglas > Kapazität: 30 ml