Learn More
Fisherbrand™ Universal einsetzbarer Homogenisator aus Borosilikatglas
Für den Einsatz in der Anfangsphase der Probenvorbereitung zum Zersetzen und Aufspalten einer Reihe von Materialien wie tierischem oder pflanzlichem Gewebe, Lebensmitteln und Erde. Fisherbrand™ Universal-Homogenisiermörser sind Gewebezerkleinerer aus langlebigem Borosilikatglas.
Marke: Fisherbrand™ 22001F
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
- Zur Verwendung mit Fisherbrand Homogenisierstößeln aus Borosilikatglas
Spezifikation
0.152 – 0.254 mm | |
5 ml | |
Homogenisatoren | |
195 mm |
Ja | |
Borosilikatglas | |
65 mm | |
Glas |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31