Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gasverteilungsrohre aus Borosilikatglas
45.00 CHF - 56.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Typ | Gasverteilerröhrchen |
Höhe (metrisch) | 250 mm |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10509981
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07211025 |
0 μm |
56.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10519981
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07211225 |
2 μm |
56.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11933564
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07211125 |
1 μm |
45.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Gasverteilerröhrchen | |
250 mm | |
Je 1 |