Learn More
BRAND™ Trichter aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. BRAND™ Trichter aus Borosilikatglas sind mit einem geschliffenen oder feuerpolierten Rand versehen. Der kurze Schaft gewährleistet eine optimale Filterung. Im Winkel von 60 °C.
Marke:  BRAND™ 145530
8.37 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10758241
  • 9.20 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Borosilikatglas.
  • Geschliffener oder feuerpolierter Oberrand.
  • Kurzer Stiel für optimale Filtration.
  • 60 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
70mm
Borosilikatglas
70mm
8 mm
60°
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BRAND™ Trichter aus Borosilikatglas > Schaftlänge:70mm