Learn More
BRAND™ Trichter aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. BRAND™ Trichter aus Borosilikatglas sind mit einem geschliffenen oder feuerpolierten Rand versehen. Der kurze Schaft gewährleistet eine optimale Filterung. Im Winkel von 60 °C.
Marke:  BRAND™ 145520
6.38 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10579151
  • 7.15 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hergestellt aus Borosilikatglas.
  • Geschliffener oder feuerpolierter Oberrand.
  • Kurzer Stiel für optimale Filtration.
  • 60 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
55 mm
Borosilikatglas
55 mm
8 mm
60°
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Trichter aus Borosilikatglas > Schaftlänge:55mm