Learn More
BRAND™ Trichter aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. BRAND™ Trichter aus Borosilikatglas sind mit einem geschliffenen oder feuerpolierten Rand versehen. Der kurze Schaft gewährleistet eine optimale Filterung. Im Winkel von 60 °C.
Marke: BRAND™ 145535
9.08 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Geschliffener oder feuerpolierter Oberrand.
- Kurzer Stiel für optimale Filtration.
- 60 °C.
Spezifikation
80 mm | |
Borosilikatglas | |
80 mm |
9 mm | |
60° |