Learn More
Cytiva Fritte aus Borosilikatglas
Intended for use with GV-Series Vacuum Filtration Systems, Whatman™ Borosilicate Glass Frits are recommended for filtration (aqueous and organic solvents) and biological analysis.
78.25 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Ersatzteil für Glas-Vakuumfiltrationsverteiler der Serie GV 050 |
---|---|
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Whatman Glas-Vakuumfiltrationssystem der Serie GV050 |
Material | Borosilikatglas |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11364934
|
Cytiva
10442003 |
Whatman Glas-Vakuumfiltrationssystem der Serie GV050 |
78.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Material: Borosilicate Glass
- For Use With (Application): Filtration (aqueous and organic solvents) and biological analysis
Spezifikation
Ersatzteil für Glas-Vakuumfiltrationsverteiler der Serie GV 050 | |
Whatman Glas-Vakuumfiltrationssystem der Serie GV050 | |
Unsteril | |
GV050/0/03 | |
Glasfrittenfilter |
Wiederverwendbar | |
Borosilikatglas | |
Vakuumfiltration | |
Je 1 |
Nur für interne Forschungszwecke. Die Produkte sind nicht für diagnostische Anwendungen oder den Wiederverkauf bestimmt.