Learn More
Cytiva Fritte aus Borosilikatglas
Intended for use with GV-Series Vacuum Filtration Systems, Whatman™ Borosilicate Glass Frits are recommended for filtration (aqueous and organic solvents) and biological analysis.
Marke: Cytiva 10442003
71.71 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Material: Borosilicate Glass
- For Use With (Application): Filtration (aqueous and organic solvents) and biological analysis
Spezifikation
Ersatzteil für Glas-Vakuumfiltrationsverteiler der Serie GV 050 | |
Whatman Glas-Vakuumfiltrationssystem der Serie GV050 | |
Unsteril | |
GV050/0/03 | |
Glasfrittenfilter |
Wiederverwendbar | |
Borosilikatglas | |
Vakuumfiltration | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für interne Forschungszwecke. Die Produkte sind nicht für diagnostische Anwendungen oder den Wiederverkauf bestimmt.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur