Learn More
Pyrex™ Destillationskolben aus Borosilikatglas
Entspricht den Anforderungen vieler ASTM-Testmethoden. Pyrex™ Destillierkolben aus Borosilikatglas erfordern den Einsatz eines kalibrierten Thermometers für das Eintauchen in 76 mm.
Marke:  Pyrex™ 1290/04M
Artikelnummer. 13421839
  • 233.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Beschreibung
Entspricht den Anforderungen vieler ASTM-Testmethoden.Pyrex™ Destillierkolben aus Borosilikatglas erfordern den Einsatz eines kalibrierten Thermometers für das Eintauchen in 76 mm.
  • Gemäß ASTM E 133 und E 1405
  • Für die Destillation von Erdölprodukten
  • 1290/04M erfüllt die Anforderungen an die ASTM-Testmethoden D86, D233, D447, D801 und D802
  • 1290/06M erfüllt die Anforderungen an das ASTM-Testverfahren D447
  • Um 75° zur vertikalen Achse geneigter Seitenarm
  • Zur Verwendung mit Thermometern, die auf 76 mm Eintauchtiefe kalibriert sind
  • Länge des Seitenarm 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ASTM E133, E1405, IP 123
125 ml
Destillation von Erdölprodukten
100 mm
7 mm
Borosilikatglas, Pyrex™
214 mm
69 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Destillationskolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 125 ml