Learn More
Quickfit™ Aufschlussröhrchen aus Borosilikatglas
Für den Einsatz mit Blockheizgeräten konzipiert
Marke:  Quickfit TJ100/26/3
584.25 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15587990
  • 615.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 4 x Packung mit 5 Stück
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Quickfit Präzisionsschliffbuchse zur Aufnahme von Luftkondensatoren
  • Aus Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3)
300 mm
Verdauröhrchen mit Buchse
26 mm
4 Packungen mit je 5 Stück
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Aufschlussröhrchen aus Borosilikatglas > Kapazität: 100 ml