Learn More
Quickfit™ Aufschlussröhrchen aus Borosilikatglas
Für den Einsatz mit Blockheizgeräten konzipiert
Marke:  Quickfit TJ250/42/6
164.77 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12435426
  • 228.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
  • Mit Quickfit Präzisionsschliffbuchse zur Aufnahme von Luftkondensatoren
  • Aus Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3)
300 mm
Verdauröhrchen mit Buchse
42 mm
5/Pckg.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Aufschlussröhrchen aus Borosilikatglas > Außendurchmesser: 42 mm