Learn More
Rogo Sampaic™ X100 COVERSLIP BORO 24X32MM
Marke:  Rogo Sampaic™ BPD021
Artikelnummer. 11757414
  • 36.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Spezifikation
Deckglas
Borosilikatglas
32 mm
100/Packung
Rechteck
24 mm
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ X100 COVERSLIP BORO 24X32MM > Größe:24 x 32 mm (L x B)