Learn More
Rogo Sampaic™ Deckgläser
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger.
Marke:  Rogo Sampaic™ BPD008
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13226718
  • 18.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
Kalknatronglas
100/Packung
Rechteck und Quadrat
24 x 50 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Deckgläser > Größe: 24 x 50mm; Menge: 100er-Packung