Learn More
Rogo Sampaic™ Deckgläser
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger.
Marke: Rogo Sampaic™ BPD019
This item is not returnable.
View return policy
Description
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Specifications
Deckglas | |
Borosilikatglas | |
100/Packung |
Rechteck und Quadrat | |
22 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Rogo Sampaic™ Deckgläser > Größe: 22 x 32 mm, Form: Rechteckig und quadratisch; Menge: 100er-Packung
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction