Learn More
Marienfeld Superior™ Deckgläser aus Borosilikatglas
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Deckgläser für Ihre mikroskopischen Analysen, um zuverlässige Untersuchungswerte zu erhalten. Sie sind aus leicht separierbarem Material hergestellt und optimal für das Arbeiten mit Eindeckautomaten geeignet.
64.41 CHF - 95.61 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Deckglas |
---|---|
Form | Scheibe |
Material | Borosilikatglas D 263™ M |
Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrsokopobjektträger |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10259911
|
Marienfeld Superior™
0111600 |
20 mm |
76.27 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10337673
|
Marienfeld Superior™
0111650 |
25 mm |
95.61 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10178011
|
Marienfeld Superior™
0111500 |
10 mm |
64.41 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10006111
|
Marienfeld Superior™
0111520 |
12 mm |
65.16 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10004470
|
Marienfeld Superior™
0111550 |
15 mm |
65.16 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10249911
|
Marienfeld Superior™
0111580 |
18 mm |
68.04 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10381652
|
Marienfeld Superior™
0111640 |
24 mm |
91.11 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus chemisch resistentem Borosilikatglas D 263™ M der 1. hydrolytischen Klasse
- Für Licht- und Fluoreszenzmikroskopie, besonders in der medizinischen und biologischen Wissenschaft
- Sehr gute Ebenheit, absolut farblos, völlig klar
- Brechzahl ne: 1.5255
- Abbesche Zahl ve: 55
- Erfüllen alle Anforderungen der DIN ISO 8255
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Deckglas | |
Borosilikatglas D 263™ M | |
Mikrsokopobjektträger | |
1000 |
Scheibe | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | |
CE-Kennzeichnung |