Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen, Skala
Aus DURAN™ Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen und Skala eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um Bestandteile einer Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte und trennen.
78.00 CHF - 194.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11822672
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04002070 |
1000 ml |
161.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10604491
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04002037 |
100 ml |
84.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10664861
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04002049 |
250 ml |
99.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11836134
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04002073 |
2000 ml |
194.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11812672
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04002058 |
500 ml |
124.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11832662
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04002028 |
50 ml |
78.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Mit Vollglasstopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Polyethylen |