Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen, Skala
Für Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung von Bestandteilen. Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter mit PTFE-Stopfen und Skala werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04006173
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Skala (ca. Volumen/ml)
- Mit PTFE-Stopfen
- Mit NS-Fassung und PE-Stopfen
- Mit Gewindearretierung
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
2000 ml | |
Borosilikatglas | |
Polyethylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen, Skala > Kapazität: 2000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur