Learn More
Bürette aus Borosilikatglas, Klasse B, mit Glashahn
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht BS ISO385. Fisherbrand™ Büretten aus Borosilikatglas der Klasse B mit Absperrhahn sind mit austauschbaren Absperrhähnen aus Glas oder PTFE mit Einzelbohrung und blauer Graduierung in 0.10 ml-Schritten versehen.
Marke:  Fisherbrand FB50011
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11546913
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht BS ISO 385. Fisherbrand™ Büretten aus Borosilikatglas, Gütegrad B, mit Absperrhahn sind mit austauschbaren Absperrhähnen aus Glas oder PTFE mit Einzelbohrung und blauer Graduierung in 0,10 ml-Schritten versehen.
  • Aus Borosilikatglas.
  • Entspricht BS ISO 385
  • Einzelbohrung
  • Austauschbare Absperrhähne aus Glas oder PTFE
  • Blaue 0.10 ml-Graduierungen aus Keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
0,1 mL
Blaue Keramik
0.1 ml
Klasse B
Borosilikatglas
Einzelne Öffnung, austauschbarer Sperrhahn
Glas
Bürette
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bürette aus Borosilikatglas, Klasse B, mit Glashahn > Fassungsvermögen: 50 ml; Klasse B; Glasabsperrhahn; Toleranz: 0.1mL