Learn More
BRAND™ Zentrifugenröhrchen aus Borosilikatglas
Beständig gegen RZB bis 700. Design und Genauigkeit entsprechen den ASTM-Spezifikationen (American Society for Testing and Materials).
99.65 CHF - 162.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Bodenform Konisch
Max. RZB 700 × g
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11894050
Unterlagen ansehen
BRAND™
362338
167 mm
104.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11874050
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
362038
203 mm
99.65 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11884050
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
362138
160 mm
162.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegen RZB bis 700.
  • Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
  • Zylindrisch mit konischem Boden
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Konisch
700 × g
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Zentrifugenröhrchen aus Borosilikatglas