Learn More
Quickfit™ Büchner-Trichter aus Borosilikatglas für die Vakuumfiltration
Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werden
64.33 CHF - 918.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Scheibe Porosität Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Scheibe Porosität Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15728127
Unterlagen ansehen
Quickfit
VB30/08M
Scheibe: 30 mm 4 30 ml
918.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15528010
Unterlagen ansehen
Quickfit
VB60/08M
60 mm 4 125 ml
574.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15568000
Unterlagen ansehen
Quickfit
VB40/02M
40 mm 1 80 ml
460.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15738127
Unterlagen ansehen
Quickfit
VB95/04M
95 mm 2 500 ml
728.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15748127
Unterlagen ansehen
Quickfit
VB95/08M
95 mm 4 500 ml
728.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15508010
Unterlagen ansehen
Quickfit
VB60/02M
60 mm 1 125 ml
574.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
14819830
Unterlagen ansehen
Quickfit
VB40/08M
40 mm 4 80 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15598000
Unterlagen ansehen
Quickfit
VB40/08M
40 mm 4 80 ml
460.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15588000
Unterlagen ansehen
Quickfit
VB40/06M
40 mm 3 80 ml
460.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15538010
Unterlagen ansehen
Quickfit
VB95/06M
95 mm 3 500 mL
723.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen chemische Angriffe
  • Mit Quickfit Glasschliffkonus zur direkten Filtration in Quickfit Büchner-Kolben
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas