Learn More
Quickfit™ Büchner-Trichter aus Borosilikatglas für die Vakuumfiltration
Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werden
Marke: Quickfit VB40/06M
425.60 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen chemische Angriffe
- Mit Quickfit Glasschliffkonus zur direkten Filtration in Quickfit Büchner-Kolben
Spezifikation
80 ml | |
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438 | |
Quickfit™ geschliffener Glaskonus |
Borosilikatglas | |
40 mm | |
3 |