Learn More
Automatische Bürette aus Borosilikatglas
Marke:  Pyrex 3396/02AS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12892094
  • 252.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit automatischer Nullpunkt-Funktion
  • Einfache Bedienung - Zum Befüllen der Büretten einen leichten positiven Druck auf den unteren Seitenhals ausüben - Um Null einzustellen, den Druck lösen, damit überschüssige Flüssigkeit zurück in die Flasche gesaugt werden kann
  • Büretten aus chemisch beständigem Pyrex™-Borosilikatglas
  • Skala in weißem Einbrennlack
  • Absperrhahn aus PTFE mit 1,5 mm-Bohrung
  • Das folgende Zubehör ist separat erhältlich: Glas-Reservoir (3297/12) und Gummi-Bloowing-Ball für Auto-Büretten Klasse AS (3297/14AS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 385 und DIN 12700
Chemisch beständiges Pyrex-Borosilikatglas
Absperrhahn aus PTFE mit 1,5 mm-Bohrung
Automatische Bürette mit Schellbach Streifen
10 ml
Weiße Einbrennlack-Graduierung bei 0,02 ml
Name des Produkts
Automatische Bürette aus Borosilikatglas > Kapazität: 10 ml, Graduierungen: 0.02 ml