Learn More
Automatische Bürette aus Borosilikatglas
Marke:  Pyrex 3396/06AS
261.25 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12812104
  • 275.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit automatischer Nullpunkt-Funktion
  • Einfache Bedienung - Zum Befüllen der Büretten einen leichten positiven Druck auf den unteren Seitenhals ausüben - Um Null einzustellen, den Druck lösen, damit überschüssige Flüssigkeit zurück in die Flasche gesaugt werden kann
  • Büretten aus chemisch beständigem Pyrex™-Borosilikatglas
  • Skala in weißem Einbrennlack
  • Absperrhahn aus PTFE mit 1,5 mm-Bohrung
  • Das folgende Zubehör ist separat erhältlich: Glas-Reservoir (3297/12) und Gummi-Bloowing-Ball für Auto-Büretten Klasse AS (3297/14AS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Automatische Bürette mit Schellbach Streifen
50 mL
Name des Produkts
Automatische Bürette aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen:50 ml; Unterteilungen:0,1 ml