Learn More
Pyrex™ Automatische Bürette aus Borosilikatglas mit Zwischensperrhahn
275.00 CHF - 297.00 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduierungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduierungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
12832104
Unterlagen ansehen
Pyrex
3496/04AS
25 ml 0,05 mL
292.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12842104
Unterlagen ansehen
Pyrex
3496/06AS
50 ml 0,1 mL
297.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12822104
Unterlagen ansehen
Pyrex
3496/02AS
10 ml 0,02 mL
275.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Als 3396 Baureihe mit Zwischenhahn
  • Der Zwischenhahn erleichtert das Ablassen der Flüssigkeit zurück in den Behälter
  • Absperrhahn aus PTFE mit 1.5 mm-Bohrung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Automatische Bürette aus Borosilikatglas mit Zwischensperrhahn