Learn More
Quickfit™ luchtkoeler 15cm ns 19 quickfit
Einfache Kondensatoren für die Kondensierung von Materialien mit Siedepunkten über 150 °C.
Marke:  Quickfit™ C2/12
Artikelnummer. 10089109
  • 25.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einfach, aber effektiv
  • Einfache Kolonne
  • Geschliffene Buchse
  • Konusverbindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Buchsengröße 19/26
Je
Borosilikatglas
150 mm
19/26
Luftkondensator
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Quickfit™ luchtkoeler 15cm ns 19 quickfit > Luftkühler aus Borosilikatglas