Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3
Kimble Chase™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 eignen sich für den Einsatz im Labor. Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern lieferbar und zertifiziert gemäß DIN 12395.
Marke: DWK Life Sciences A607512001021
28.31 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Kimble™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 im Labor.Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern erhältlich und nach DIN 12395 zertifiziert.
- Mit Rand oder ohne Rand erhältlich
- Rundboden
- Autoklavierbar
Spezifikation
DIN 12395 | |
Stärke: 0,9 bis 1,0mm | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
12 mm |
Rundboden, Flanschkragen | |
75 mm | |
100 Packung | |
Autoklavierbar |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen