Learn More
BRAND™ Borosilikatglas 3.3-Deckel mit Buchse
Borosilikatglas 3.3-Deckel mit Buchsendeckel für die Verwendung mit Exsikkatoren.
Marke:  BRAND™ 65743
214.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10059910
  • 221.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Im Deckel befindet sich eine Buchse
  • Nenngröße: 250 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
320 mm
Deckel
Borosilikatglas 3.3
NS-24/29-Buchse
Name des Produkts
BRAND™ Borosilikatglas 3.3-Deckel mit Buchse > Durchmesser: 320 mm