Learn More
Hecht Karl™ Borosilicate Glass 3.3 Automatic Pipets
48.00 CHF - 65.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas (3,3) |
---|---|
Menge | 1/Packung |
Typ | Automatische Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10608471
|
Hecht Karl™
41877012 |
25 mL |
54.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10618471
|
Hecht Karl™
41877015 |
50 mL |
65.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10585182
|
Hecht Karl™
41877006 |
10 ml |
48.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
Borosilikatglas (3,3) | |
1/Packung | |
Automatische Pipette |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hecht Karl™ Borosilicate Glass 3.3 Automatic Pipets