Learn More
Duran™ Kristallisierschale aus Borosilikat mit Ausguss
Inklusive Ausguss. DURAN™ Borosilikat-Kristallisierschalen mit Ausguss haben eine gute thermische Stoßfestigkeit.
Marke:  Duran™ 213113809
95.38 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11796562
  • 113.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Hohe Betriebstemperatur (+500 °C)
  • Nicht für den Einsatz unter Differenzdruck oder Vakuum ausgelegt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Borosilikatglas
Abdampfschale
70 mm
100 mL
Rund
40 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.
    Aktionscode24123
    Gültig bis zum2025-06-14
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Duran™ Kristallisierschale aus Borosilikat mit Ausguss > Kapazität: 100 ml