Learn More
Duran™ Kristallisierschale aus Borosilikat mit Ausguss
Inklusive Ausguss. DURAN™ Borosilikat-Kristallisierschalen mit Ausguss haben eine gute thermische Stoßfestigkeit.
Marke:  Duran™ 213113406
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11786562
  • 111.00 CHF / 10 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Hohe Betriebstemperatur (+500 °C)
  • Nicht für den Einsatz unter Differenzdruck oder Vakuum ausgelegt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Borosilikatglas
Abdampfschale
60 mm
60 mL
Rund
35 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Duran™ Kristallisierschale aus Borosilikat mit Ausguss > Kapazität: 60 ml