Learn More
Duran™ Kristallisierschale aus Borosilikat mit Ausguss
Inklusive Ausguss. DURAN™ Borosilikat-Kristallisierschalen mit Ausguss haben eine gute thermische Stoßfestigkeit.
Marke:  Duran™ 213113209
89.40 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11776562
  • 94.10 CHF / 10 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Hohe Betriebstemperatur (+500 °C)
  • Nicht für den Einsatz unter Differenzdruck oder Vakuum ausgelegt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Borosilikatglas
Abdampfschale
50 mm
40 mL
Rund
30 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Duran™ Kristallisierschale aus Borosilikat mit Ausguss > Kapazität: 40 ml